Learn More
Nonanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022921
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11428436 100 g 100 g
11438436 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11428436
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15908.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 124-19-6 | C9H18O | 142.242 g/mol
Nonanal is used for fragranced end-products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nonanal se utiliza para productos finales con fragancia.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes de reducción, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-19-6
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.242
Número MDL MFCD00007030
Clave InChI GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pelargonaldehyde, 1-nonanal, nonanaldehyde, nonyl aldehyde, n-nonaldehyde, nonylic aldehyde, nonylaldehyde, nonaldehyde, n-nonanal, 1-nonaldehyde
PubChem CID 31289
ChEBI CHEBI:84268
Nombre IUPAC noanal
SMILES CCCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonanal
Densidad 0.825
Punto de ebullición 79°C to 81°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.424
Cantidad 100 g
Beilstein 1236701
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.