Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de 384 pocillos sin tratamiento
Descripción
- también son compatibles con sistemas automatizados
- Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos
- Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
- Cuadruplicó el número de pozos (de 96)
- Espaciado entre pocillos: 4,5 mm
- Perfil de pozo cuadrado redondeado, que proporciona un volumen de trabajo flexible 10 μde l a 130 μl y reduce la absorción y el burbujeo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN ISO 9001 |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Envase | Bolsas de 10 |
| Tipo de enlace | Adherencia media |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |