Learn More
Azpack™ Bridas no resellables de nailon, 140 x 3,6mm
Código de producto. p-8002404
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
11318093 Transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 11318093
Marca: Azpack™ 11318093
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recoja y organice los cables del ordenador, alambres y otros objetos. Las bridas no resellables de nailon Azpack™, 140 x 3,6mm, no se soltarán una vez se acople el mecanismo de bloqueo.
Disponibles en diversos tamaños y colores.
  • Material: nailon
  • Temperatura de funcionamiento: bridas de –40 °C a 85 °C, bases adhesivas de –20 °C a 60 °C
  • Grado de inflamabilidad UL94 clase V2
Especificaciones
Tipo Brida
Material Nailon
Color Transparente
Longitud (métrico) 140 mm
Anchura (métrico) 3,6 mm
Dimensiones (L x An) 140 x 3,6 mm
Resistencia a la tracción (imperial) 13 kg
Cantidad 100/paq.
Certificaciones/conformidad UL94 clase V2