Descripción
Estos estándares de turbidez eliminan los problemas de manipulación, estabilidad y precisión asociados con los estándares de turbidez de formacina tradicionales. Están certificados como trazables al material de referencia del NIST 1690 y disponibles en una gama de concentraciones de 0–4000 NTU.
- No tóxico y no cancerígeno, sin requisitos especiales de manipulación o eliminación
- Forma esférica bien definida de las partículas, 0,01–0,2 µm de diámetro
- Las partículas permanecen en suspensión: no se deterioran ni se sedimentan
- Una larga vida útil estable de dos años en todas las concentraciones
- Solución práctica y lista para usar: se desaconseja mezclar ya que retiene aire
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Estándar de turbidez non ratio |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos en modo non ratio |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de turbidez nefelométrica |
| Exactitud | ±1% |
| Turbidez | 800 UTN |
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por el NIST y la EPA de EE.UU. |
| Volumen (métrico) | 100 mL |