Learn More
Estándar de turbidez sin relación, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11748515 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
500 mL
Turbidez:
0,0 UTN
1 UTN
10 UTN
200 UTN
20 NTU
40 UTN
5 UTN
50 UTN
500 UTN
800 UTN
NTU 100
NTU 4000
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
500 ML
500 ml
Código de producto. Volumen (métrico) Turbidez unitSize
11748515 500 mL 200 UTN 500 ml
11738505 100 mL 10 UTN 100 ml
11788495 500 mL 0,0 UTN 500 ml
11718515 100 mL NTU 100 100 ml
11728515 500 mL NTU 100 500 ml
11738515 100 mL 200 UTN 100 ml
11758505 100 mL 20 NTU 100 ml
11768505 500 mL 20 NTU 500 ml
11713836 500 mL NTU 4000 500 ml
11703836 100 mL NTU 4000 100 ML
11778505 100 mL 40 UTN 100 ml
11768515 500 mL 500 UTN 500 ML
11708515 500 mL 50 UTN 500 ml
11778515 100 mL 800 UTN 100 ml
11788515 500 mL 800 UTN 500 ml
11728505 500 mL 5 UTN 500 ml
11748505 500 mL 10 UTN 500 ml
11708505 500 mL 1 UTN 500 ml
11778495 100 mL 0,0 UTN 100 ml
11718505 100 mL 5 UTN 100 ml
11798495 100 mL 1 UTN 100 ml
21 options
Código de producto. 11748515
Marca: Reagecon CRS200500
Utilice estándares de turbidez para mediciones precisas con instrumentos nefelométricos. Los estándares de turbidez sin relación, Reagecon™ están compuestos de microesferas de polímero suspendidas para eliminar los problemas presentes en los estándares de formacina. Son trazables al NIST, aprobados por la EPA de EE.UU. y certificados con una precisión de ± 1 %.
Estos estándares de turbidez eliminan los problemas de manipulación, estabilidad y precisión asociados con los estándares de turbidez de formacina tradicionales. Están certificados como trazables al material de referencia del NIST 1690 y disponibles en una gama de concentraciones de 0–4000 NTU.
  • No tóxico y no cancerígeno, sin requisitos especiales de manipulación o eliminación
  • Forma esférica bien definida de las partículas, 0,01–0,2 µm de diámetro
  • Las partículas permanecen en suspensión: no se deterioran ni se sedimentan
  • Una larga vida útil estable de dos años en todas las concentraciones
  • Solución práctica y lista para usar: se desaconseja mezclar ya que retiene aire
Especificaciones
Tipo Estándar de turbidez non ratio
Para utilizar con (equipo) Instrumentos en modo non ratio
Para utilizar con (aplicación) Medición de turbidez nefelométrica
Exactitud ±1%
Turbidez 200 UTN
Certificaciones/conformidad Aprobado por el NIST y la EPA de EE.UU.
Volumen (métrico) 500 mL