Learn More
Estándar de turbidez sin relación, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11708515 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
500 mL
Turbidez:
0,0 UTN
1 UTN
10 UTN
200 UTN
20 NTU
40 UTN
5 UTN
50 UTN
500 UTN
800 UTN
NTU 100
NTU 4000
missing translation for 'unitSize'
100 ML
100 ml
500 ML
500 ml
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11708515
missing translation for 'mfr': Reagecon CRS50500
This item is not returnable. View return policy
Utilice estándares de turbidez para mediciones precisas con instrumentos nefelométricos. Los estándares de turbidez sin relación, Reagecon™ están compuestos de microesferas de polímero suspendidas para eliminar los problemas presentes en los estándares de formacina. Son trazables al NIST, aprobados por la EPA de EE.UU. y certificados con una precisión de ± 1 %.
Estos estándares de turbidez eliminan los problemas de manipulación, estabilidad y precisión asociados con los estándares de turbidez de formacina tradicionales. Están certificados como trazables al material de referencia del NIST 1690 y disponibles en una gama de concentraciones de 0–4000 NTU.
  • No tóxico y no cancerígeno, sin requisitos especiales de manipulación o eliminación
  • Forma esférica bien definida de las partículas, 0,01–0,2 µm de diámetro
  • Las partículas permanecen en suspensión: no se deterioran ni se sedimentan
  • Una larga vida útil estable de dos años en todas las concentraciones
  • Solución práctica y lista para usar: se desaconseja mezclar ya que retiene aire
Specifications
Tipo Estándar de turbidez non ratio
Para utilizar con (equipo) Instrumentos en modo non ratio
Para utilizar con (aplicación) Medición de turbidez nefelométrica
Exactitud ±1%
Turbidez 50 UTN
Certificaciones/conformidad Aprobado por el NIST y la EPA de EE.UU.
Volumen (métrico) 500 mL
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.