Learn More
Thermo Scientific™ Desionizadores de agua de plástico sin presión
Código de producto. p-6023419 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
100 L/h
50 L/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
12622775 50 L/h cada uno
10666963 100 L/h cada uno
2 options
Código de producto. 12622775
Marca: Thermo Scientific™ 50155433
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para laboratorios pequeños, pero también para el suministro de autoclaves y arandelas en consultorios médicos y consultas de dentistas, estos pequeños equipos compactos proporcionan agua desmineralizada.
Ideal para laboratorios pequeños, pero también para el suministro de autoclaves y arandelas en consultorios médicos y consultas de dentistas, los desionizadores de agua de plástico sin presión Thermo Scientific™ son pequeños sistemas compactos que proporcionan agua desmineralizada.
  • Diseño económico con diseño de flujo óptimo para el uso del 100 % de su capacidad
  • Calidad de agua fiable y respeto por el medio ambiente, ya que las resinas tienen una larga vida útil y se pueden regenerar
DI 425 TKA
Perfecta para la preparación de pequeños volúmenes de agua para cumplir los requisitos diarios de hasta 10 litros.
Sistema de plástico no presurizado que consta de:
  • Cartucho desechable práctico
  • Medidor de conductividad analógico
  • Manguitos
  • Soporte para pared (incluido)
DI 750 TKA
El agua fluye desde la parte inferior hasta la superior para un uso óptimo especialmente económico: ideal para necesidades diarias de hasta 50 litros.
  • Cartucho de plástico compacto no presurizado completo con medidor de conductividad analógico y manguitos
  • El montaje de pared es un accesorio adicional, 03.1404
Especificaciones de los cartuchos
  • Los medidores de conductividad de los cartuchos son 230 V, 50/60 Hz
  • La temperatura máxima es de 30 °C
  • El material es polietileno
  • El tamaño del conector es R ¾ in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción DI 425 non-pressurized
Caudal 50 L/h
Material Polytheylene
Tamaño del filtro 425 L
Para utilizar con (equipo) DI 425 pressureless – replacement (Part Number 01.0426)
Pureza 0.1 to 20 μS/cm
Tipo Non-pressurized Plastic Water Deionizer
Altura (métrico) 500 mm
Diámetro (métrico) 100 mm
Peso neto (métrico) 3 kg