Learn More
QIAGEN Microtarjeta FTA™ sin indicadores
Código de producto. 11370304
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Estudios forenses, identificación transgénica, tipificación HLA/medicina de transfusión
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
11370304 Estudios forenses, identificación transgénica, tipificación HLA/medicina de transfusión 100 PCS
1 options
Código de producto. 11370304 Proveedor QIAGEN N.º de proveedor WB120210
Para recolección, estabilización, procesamiento, transporte y archivo de muestras biológicas. QIAcard FTA Micro no indicadora con 1 área de muestra por tarjeta.
Formato QIAcard FTA Micro con 1 área de punto para recolectar, estabilizar, procesar, transportar y archivar muestras coloreadas como sangre. La tecnología FTA permite la lisis celular al contacto, desnaturaliza las proteínas y estabiliza y protege inmediatamente los ácidos nucleicos.
Especificaciones
Formato Tarjeta
Tipo de muestra Sangre
Para utilizar con (aplicación) Estudios forenses, identificación transgénica, tipificación HLA/medicina de transfusión
N.º de muestras 1
Tipo de producto Microtarjeta FTA sin indicadores
Cantidad 125 μl
Volumen de muestra 125 μl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4