Learn More
QIAGEN QIAcard FTA clásico
Código de producto. p-4903111
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 paq.
Paquete de 100
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 100
11310854 25 paq. 25 PCS
10223352 Paquete de 100 paquete de 100
2 options
Código de producto. 11310854
Marca: QIAGEN WB120305
Para la recogida, la estabilización, el procesamiento, el transporte y el archivado de muestras biológicas. Tarjeta clásica QIAcard FTA sin indicadores con 4 áreas de muestra por tarjeta.
Para la recogida, la estabilización, el procesamiento, el transporte y el archivado de muestras biológicas. Tarjeta clásica QIAcard FTA sin indicadores con 4 áreas de muestra por tarjeta.
  • Formato QIAcard FTA clásico con área de 4 puntos para recolectar, estabilizar, procesar, transportar y archivar muestras coloreadas como sangre.
  • La tecnología FTA permite la lisis celular por contacto, desnaturaliza las proteínas y la estabilización y protección inmediata de los ácidos nucleicos.
Especificaciones
Descripción Recoja, estabilice, procese, transporte y archive muestras de sangre con las tarjetas FTA clásicas sin indicadores.
Formato Tarjeta
Tipo de muestra Sangre
Para utilizar con (equipo) Amplificación STR directa
Para utilizar con (aplicación) Medicina legal, identificación de transgénicos, medicina de transfusión/tipificación de HLA, cribaje de plásmidos, pruebas de productos alimentarios y agrícolas, descubrimiento de fármacos, genómica, análisis STR, identificación de animales, amplificación del genoma completo, biología molecular
N.º de muestras 4
Tipo de producto Tarjeta clásica FTA
Cantidad 25 paq.
Volumen de muestra 125 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4