Learn More
Masterflex™ Tubos sin DEHP
Código de producto. 15477633
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
6,4 mm
19,1 mm
Tamaño de la unidad:
50 pies
Código de producto. 15477633
Marca: Masterflex™ 9566606
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), REACH, ISO 10993
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Material Tygon
Diámetro exterior (imperial) 19,1 mm
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de investigación farmacéutica y biotecnológica
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -42 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Presión máxima 55 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C