Learn More
Masterflex™ Tubos de laboratorio de PVC flexibles sin DEHP
Código de producto. 13214429
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
Presión máxima:
21 psi
25 psi
28 psi
31 psi
36 psi
43 psi
49 psi
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Presión máxima unitSize
13214429 8 mm 36 psi cada uno
13284419 8 mm 21 psi cada uno
13294419 8 mm 28 psi 1 PCS
13264419 6,4 mm 25 psi 1 PCS
13214419 4,8 mm 31 psi cada uno
13204419 3,2 mm 31 psi 1 PCS
13224419 3,2 mm 43 psi cada uno
13284409 1,6 mm 49 psi 1 PCS
8 options
Código de producto. 13214429
Marca: Masterflex™ 9550524
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos de PVC para transferencia de líquidos, gases y productos químicos inorgánicos que se encuentran en las aplicaciones de dispensación de jabón, pigmentos, pinturas y laboratorios. Los tubos de laboratorio sin DEHP de PVC Cole-Parmer™ son ideales para instrumentos analíticos y uso general en el laboratorio.
  • Formulación sin DEHP no tóxica
  • Radios de curvatura pequeños y flexibles
  • Transparente; permite la inspección visual y el control del flujo
  • Certificaciones: Conformidad con la FDA (alimentos), Propuesta 65, REACH
  • Escala de temperatura: de –50 a 73 °C
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA, Propuesta 65, REACH
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material Tygon
Diámetro exterior (imperial) 14,4 mm
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (métrico) 3,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Instrumentos analíticos, laboratorio general, uso para transferencia de líquidos, gases y productos químicos inorgánicos que se encuentran en las aplicaciones de dispensación de jabón, pigmentos, pinturas y laboratorios
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Transparente
Presión máxima 36 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 73 °C