Learn More
NOMO2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7206085 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16852914 20 μL 20 microlitros
16842914 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16852914
Marca: Proteintech 143281AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno NOMO2
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica NOMO2
N.º de referencia del gen Q5JPE7
Alias de gen NODAL modulator 2, Nomo, NOMO2, PM5, pM5 protein 2
Símbolos de los genes NOMO2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NOMO2 Fusion Protein Ag5595
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 283820
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG