missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOMO1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7207596 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16817774 20 μL 20 microlitros
16807774 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16817774

Marca: Proteintech 177921AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NOMO1 was originally thought to be related to the collagenase family. The gene encoding NOMO1 is one of three highly similar genes in a region of duplication located on the p arm of chromosome 16. These three genes encode closely related proteins that may have the same function. The protein encoded by one of these genes has been identified as part of a protein complex that participates in the Nodal signaling pathway during vertebrate development.

Especificaciones

Antígeno NOMO1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica NOMO1
N.º de referencia del gen Q15155, Q6GQT9
Alias de gen NODAL modulator 1, Nomo, NOMO1, PM5, pM5 protein
Símbolos de los genes Nomo1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NOMO1 Fusion Protein Ag11895
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 211548, 23420, 361578
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.