Learn More
Monohidrato de Nomega-(4-metoxi-2,3,6-trimetilfenilsulfonil)-L-arginina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15448456
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448456 1 g 1 g
15458456 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15448456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63697.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80745-10-4
Fórmula molecular C16H26N4O5S
Peso molecular (g/mol) 386.467
Número MDL MFCD01862361
Clave InChI FUSAEZSSVDNYPO-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo h-arg mtr-oh, h-arg mtr-oh.1/2h2o, s-2-amino-5-3-4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl sulfonyl guanidino pentanoic acid, l-arginyl-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl, n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-l-arginine, nomega-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-d-arginine, nomega-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-l-arginine, amino acid series, arginine mtr-oh, n pound inverted question mark 4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-l-arginine
PubChem CID 7408178
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-[[amino-[(4-metoxi-2,3,6-trimetilfenil)sulfonilamino]metilideno]amino]pentanoico
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)N)N)C)C)OC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Nomega-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-L-arginine monohydrate
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.48
Sensibilidad Moisture sensitive
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.