missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NOLC1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16370955
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16370955 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16370955 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA584004

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: VVVSKSGSLK KRKQNEAAKE AETPQAKKIK LQTPNTFPKR KKGEKRASSP FRRVREEEIE VDSRVADNSF DAKRGAAGDW GERANQVLKF Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 87%, Rat - 87%.

Related to nucleologenesis, may play a role in the maintenance of the fundamental structure of the fibrillar center and dense fibrillar component in the nucleolus. It has intrinsic GTPase and ATPase activities. May play an important role in transcription catalyzed by RNA polymerase I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NOLC1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica NOLC1
N.º de referencia del gen Q14978
Alias de gen 140 kDa nucleolar phosphoprotein; HCV NS5A trans-regulated protein 13; HCV NS5A-transactivated protein 13; Hepatitis C virus NS5A-transactivated protein 13; KIAA0035; NOLC1; nolc1.L; nopp130; nopp140; NS5ATP13; Nucleolar 130 kDa protein; nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1; nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 L homeolog; nucleolar and coiled-body phosphprotein 1; nucleolar phosphoprotein; nucleolar phosphoprotein 140; nucleolar phosphoprotein p130; nucleolar protein p130; P130; XELAEV_18034881mg; xNopp180
Símbolos de los genes NOLC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human NOLC1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-103072).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9221
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.