missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOLC1, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16110196
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16110196 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16110196 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00009221B01P.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

Sequence: MADAGIRRVVPSDLYPLVLGFLRDNQLSEVANKFAKATGATQQDANASSLLDIYSFWLNRSAKVPERKLQANGPVAKKAKKKASSSDSEDSSEEEEEVQGPPAKKAAVPAKRVGLPPGKAAAKASESSSSEESSDDDDEEDQKKQPVQKGVKPQAKAAKAPPKKAKSSDSDSDSSSEDEPPKNQKPKITPVTVKAQTKAPPKPARAAPKIANGKAASSSSSSSSSSSSDDSEEEKAAATPKKTVPKKQVVAKAPVKAATTPTRKSSSSEDSSSDEEEEQKKPMKNKPGPYSSVPPPSAPPPKKSLGTQPPKKAVEKQQPVESSEDSSDESDSSSEEEKKPPTKAVVSKATTKPPPAKKAAESSSDSSDSDSSEDDEAPSKPAGTTKNSSNKPAVTTKSPAVKPAAAPKQPVGGGQKLLTRKADSSSSEEESSSSEEEKTKKMVATTKPKATAKAALSLPAKQAPQGSRDSSSDSDSSSSEEEEEKTSKSAVKKKPQKVAGGAAPSKPASAKKGKAESSNSSSSDDSSEEEEEKLKGKGSPRPQAPKANGTSALTAQNGKAAKNSEEEEEEKKKAAVVVSKSGSLKKRKQNEAAKEAETPQAKKIKLQTPNTFPKRKKGEKRASSPFRRVREEEIEVDSRVADNSFDAKRGAAGDWGERANQVLKFTKGKSFRHEKTKKKRGSYRGGSISVQVNSIKFDSE

Especificaciones

Antígeno NOLC1
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1
N.º de referencia del gen BC001883
Alias de gen KIAA0035/NOPP130/NOPP140/NS5ATP13/P130
Símbolos de los genes NOLC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NOLC1 (AAH01883.1, 1 a.a. ∼ 700 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9221
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.