missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NOL9 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15997934
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15997934 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15997934

Marca: Invitrogen™ PA565171

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: FSPQCSIVLLE HLKTATVNFI TSYPGSSYIF VQESPTPQIK PEYLALRSVG IRREKKRKGL QLTESTLSAL EELVNVSCEE Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 43%, rat 46%.

NOL9 is a polynucleotide 5'-kinase involved in rRNA processing. The kinase activity is required for the processing of the 32S precursor into 5.8S and 28S rRNAs, more specifically for the generation of the major 5.8S(S) form. In vitro, it has both DNA and RNA 5'-kinase activities and probably binds RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NOL9
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica NOL9
N.º de referencia del gen Q5SY16
Alias de gen 4632412I24Rik; 6030462G04Rik; AI449622; AW490720; Grc3; NET6; NOL9; Nucleolar protein 9; polynucleotide 5'-hydroxyl-kinase NOL9; polynucleotide 5'-kinase
Símbolos de los genes NOL9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human NOL9. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105921).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79707
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.