missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nogo Antibody (atinumab) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30161367
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30161367 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30161367 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP327996JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Nogo Monoclonal antibody specifically detects Nogo in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nogo
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon atinumab
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ASY, foocen, Human NogoA, KIAA0886, My043 protein, Nbla00271, Nbla10545, neurite growth inhibitor 220, Neurite outgrowth inhibitor, Neuroendocrine-specific protein, Neuroendocrine-specific protein C homolog, NI220/250, Nogo protein, NOGO-A, Nogo-B, Nogo-C, NOGOC, NOGORTN4-B1, NSP, NSP-CL, reticulon 4, reticulon 5, reticulon-4, reticulon-5, RTN4-A, RTN4-B2, RTN4-C, RTN-x
Especie del huésped Human
Inmunógeno RTN4/ NOGO
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57142
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.