missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOD-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16455857
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16455857 5 mg 5 miligramos
16489676 50 mg 50 miligramos
16464416 100 mg 100 miligramos
16423128 10 mg 10 miligramos
16400689 1 mg 1 miligramo
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455857

Marca: Medchem Express HY100691

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress NOD-IN-1 is a potent mixed inhibitor of nucleotide-binding oligomerization domain (NOD)-like receptors, NOD1 and NOD2, with IC50 of 5.74 μM and 6.45 μM, respectively.

NOD-IN-1 is a potent mixed inhibitor of nucleotide-binding oligomerization domain (NOD)-like receptors, NOD1 and NOD2, with IC50 of 5.74 μM and 6.45 μM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material NOD-IN-1
CAS 132819-92-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17NO4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (291.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1C(C(OCC)=O)=CC2=CC=CC=C21)(C3=CC=C(C)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 343.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.4
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.