Learn More
Nocodazole, MedChemExpress
Código de producto. 16436216
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16436216
Marca: Medchem Express HY13520
MedChemExpress Nocodazole (Oncodazole) is a rapidly-reversible inhibitor of microtubule. Nocodazole binds to β-tubulin and disrupts microtubule assembly/disassembly dynamics, which prevents mitosis and induces apoptosis in tumor cells. Nocodazole inhibits Bcr-Abl, and activates CRISPR/Cas9.
Nocodazole (Oncodazole) is a rapidly-reversible inhibitor of microtubule. Nocodazole binds to β-tubulin and disrupts microtubule assembly/disassembly dynamics, which prevents mitosis and induces apoptosis in tumor cells. Nocodazole inhibits Bcr-Abl, and activates CRISPR/Cas9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nocodazole
Forma física Solid
CAS 31430-18-9
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H11N3O3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Oncodazole R17934
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (66.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(C(C3=CC=CS3)=O)C=C2N1
Peso molecular (g/mol) 301.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.32
Porcentaje de pureza 98.63%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.