Learn More
Nocodazole, MedChemExpress
Código de producto. 16425728
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16425728 10 mg 10 miligramos
16451887 50 mg 50 miligramos
16436216 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16425728
Marca: Medchem Express HY13520
MedChemExpress Nocodazole (Oncodazole) is a rapidly-reversible inhibitor of microtubule. Nocodazole binds to β-tubulin and disrupts microtubule assembly/disassembly dynamics, which prevents mitosis and induces apoptosis in tumor cells. Nocodazole inhibits Bcr-Abl, and activates CRISPR/Cas9.
Nocodazole (Oncodazole) is a rapidly-reversible inhibitor of microtubule. Nocodazole binds to β-tubulin and disrupts microtubule assembly/disassembly dynamics, which prevents mitosis and induces apoptosis in tumor cells. Nocodazole inhibits Bcr-Abl, and activates CRISPR/Cas9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nocodazole
Forma física Solid
CAS 31430-18-9
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H11N3O3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Oncodazole R17934
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (66.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(C(C3=CC=CS3)=O)C=C2N1
Peso molecular (g/mol) 301.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.32
Porcentaje de pureza 98.63%