Learn More
Flavín adenín dinucleótido, sal disódica, hidrato, ≥ 93 % (base seca), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082750 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15825288 500 mg Frasco de plástico 500 miligramos
15875138 1 g Frasco de plástico 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15825288 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J15785.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1891059-93-0 | C27H31N9Na2O15P2 | 829.52 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1891059-93-0
Fórmula molecular C27H31N9Na2O15P2
Peso molecular (g/mol) 829.52
Número MDL MFCD00151217
Clave InChI XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Sinónimo flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5 '-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
PubChem CID 131675332
SMILES [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt Hydrate
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 mg
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Nombre IUPAC Disodio;[[(2 R,3 S,4 R,5 R)-5-(6-aminopurina-9-il)-3,4-dihidroxioxolano-2-il]metoxi-hidroxifosforilo] [(2 R,3 S,4 S)-5-(7,8-dimetil-4-oxido-2-oxobenceno[g]pteridina-10-il)-2,3,4-trihidroxipentilo] fosfato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 829.51 (anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥93%
Envase Frasco de plástico