Learn More
NMU Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16883355 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16883355 20 μL 20 microlitros
16873355 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16883355
Marca: Proteintech 248621AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
may induce uterine smooth muscle contraction and selective vasoconstriction.
Especificaciones
Antígeno NMU
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica NMU
N.º de referencia del gen P48645
Alias de gen neuromedin U, Neuromedin-U-25, NMU
Símbolos de los genes NMU
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NMU Fusion Protein Ag21516
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10874
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG