Learn More
NMU Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24862-1-AP-150UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16873355
  • 410.00€ / 150 microlitros
Descripción
may induce uterine smooth muscle contraction and selective vasoconstriction.
Especificaciones
Especificaciones
NMU
Polyclonal
Unconjugated
NMU
neuromedin U, Neuromedin-U-25, NMU
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10874
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P48645
NMU
NMU Fusion Protein Ag21516
150 μL