missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NMT2 Antibody (OTI1G3), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-73021AF594
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NMT2 Monoclonal specifically detects NMT2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Especificaciones
| NMT2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| NMT2 | |
| Full length recombinant protein of human NMT2 (NP_004799) produced in HEK293T cells. | |
| Cancer | |
| 9397 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI1G3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| EC 2.3.1.97, glycylpeptide N-tetradecanoyltransferase 2, Myristoyl-CoA:protein N-myristoyltransferase 2, NMT 2, N-myristoyltransferase 2, Peptide N-myristoyltransferase 2, Type II N-myristoyltransferase | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido