missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NMS-873, MedChemExpress

Código de producto. 16482837
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16482837 50 mg 50 miligramos
16499307 5 mg 5 miligramos
16486886 100 mg 100 miligramos
16486758 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16482837

Marca: Medchem Express HY15713

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress NMS-873 is a potent, selective allosteric VCP/p97 inhibitor with an IC50 value of 30 nM.

NMS-873 is a potent, selective allosteric VCP/p97 inhibitor with an IC50 value of 30 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material NMS-873
CAS 1418013-75-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H28N4O3S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 20.5 mg/mL (39.37 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(C=C(OCC1=NN=C(SC2CCCC2)N1C3=CC=CN=C3)C=C4)=C4C5=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C5
Peso molecular (g/mol) 520.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.67
Porcentaje de pureza 98.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.