missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NMNAT-1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30155638
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30155638 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30155638

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP232107CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NMNAT-1 Polyclonal antibody specifically detects NMNAT-1 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunoprecipitation (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NMNAT-1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation (Negative)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.7.7.1, EC 2.7.7.18, NaMN adenylyltransferase 1, nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 1, nicotinamide nucleotide adenylyltransferase, nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 1, Nicotinate-nucleotide adenylyltransferase 1, NMN adenylyltransferase 1, NMNATPNAT1, pyridine nucleotide adenylyltransferase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 229 to 279 of human Nicotinamide Nucleotide Adenylyltransferase 1 using the numbering given in entry NP_073624.2 (GeneID 64802).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64802
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.