missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NMI Mouse anti-Human, Clone: OTI5H1, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17680892
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17680892 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17680892

Marca: Origene Technologies CF810043

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

NMYC interactor (NMI) encodes a protein that interacts with NMYC and CMYC (two members of the oncogene Myc family), and other transcription factors containing a Zip, HLH, or HLH-Zip motif. The NMI protein also interacts with all STATs except STAT2 and augments STAT-mediated transcription in response to cytokines IL2 and IFN-gamma. The NMI mRNA has low expression levels in all human fetal and adult tissues tested except brain and has high expression in cancer cell line-myeloid leukemias.

Especificaciones

Antígeno NMI
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5H1
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica NMI
N.º de referencia del gen Q13287
Alias de gen N-myc and STAT interactor
Símbolos de los genes NMI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-223 of human NMI produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9111
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.