missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NME4 Monoclonal Antibody (OTI2B10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200010597
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17583511 30 μL 30 microlitros
17563511 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17583511 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA501177S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NME4 Monoclonal antibody specifically detects NME4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno NME4
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B10
Concentración 0.66 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ACSBG1
N.º de referencia del gen Q96GR2
Alias de gen 2610027N22Rik; 2810024O08Rik; 5730493H09Rik; expressed in non-metastatic cells 4, protein; NDK; NDP kinase D; NDP kinase, mitochondrial; NDPKD; NDPK-D; NM23D; NM23H4; nm23-H4; Nm23M4; NM23-M4; NM23-Z4; NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 4; Nme4; non-metastatic cells 4, protein expressed in; nucleoside diphosphate kinase 4; nucleoside diphosphate kinase D; Nucleoside diphosphate kinase, mitochondrial; Unknown (protein for MGC:134183); zgc:56482
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ACSBG1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23205
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.