missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NME3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16834184 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16834184 20 μL 20 microlitros
16824184 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16834184

Marca: Proteintech 151361AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NME3 mRNA is preferentially expressed at early stages of myeloid differentiation of highly purified CD34(+) cells. Its constitutive expression in a myeloid precursor line, which is growth-factor dependent for both proliferation and differentiation, results in inhibition of granulocytic differentiation induced by granulocyte colony-stimulating factor and causes apoptotic cell death. These results appear consistent with a role for the NME3 gene in normal hematopoiesis and raise the possibility that its overexpression contributes to differentiation arrest, a feature of blastic transformation in chronic myelogenous leukemia.

Especificaciones

Antígeno NME3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica NME3
N.º de referencia del gen Q13232, Q9WV85
Alias de gen c371H6.2, DR nm23, KIAA0516, NDK 3, NDP kinase 3, NDPK C, NDPKC, NME3
Símbolos de los genes NME3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NME3 Fusion Protein Ag7284
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4832, 79059, 85269
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.