missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NME1 Mouse anti-Canine, Human, Rat, Clone: UMAB94, liquid, UltraMAB™

Código de producto. 17500105
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17500105 30 μL 30 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17500105

Marca: Origene Technologies UM870025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NME1 was identified because of its reduced mRNA transcript levels in highly metastatic cells. Nucleoside diphosphate kinase (NDK) exists as a hexamer composed of ′A′ (encoded by this gene) and ′B′ (encoded by NME2) isoforms. Mutations in the gene have been identified in aggressive neuroblastomas. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Co-transcription of this gene and the neighboring downstream gene (NME2) generates naturally-occurring transcripts (NME1-NME2), which encodes a fusion protein comprised of sequence sharing identity with each individual gene product.

Especificaciones

Antígeno NME1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon UMAB94
Concentración 0.5-1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NME1
N.º de referencia del gen P15531, Q05982, Q50KA9
Alias de gen AWD, GAAD, NB, NBS, NDKA, NDPK-A, NDPKA, NM23, NM23-H1
Símbolos de los genes Nme1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human NME1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 191575, 480558, 4830
Especies diana Canine, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.