missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NME1 Monoclonal Antibody (OTI22E1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17519702
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17519702 30 μL 30 microlitros
17599692 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17519702

Marca: Origene Technologies TA801352S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NME1 Monoclonal antibody specifically detects NME1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno NME1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI22E1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NME1
N.º de referencia del gen P15531
Alias de gen AL024257; AWD; expressed in non-metastatic cells 1; expressed in non-metastatic cells 1 protein; expressed in non-metastatic cells 1 protein (NM23A) (nucleoside diphosphate kinase); expressed in non-metastatic cells 1, protein; expressed in non-metastatic cells 1, protein (NM23A) (nucleoside diphosphate kinase); GAAD; Granzyme A activated DNase (GAAD); Granzyme A-activated DNase; GZMA activated DNase; included; metastasis inhibition factor NM23; NB; NBR-A; NBR-B; NBS; NDK A; NDK A 1; NDK A 2; NDK NBR-A; NDK NBR-B; NDKA; NDP kinase A; NDP kinase A 1; NDP kinase A 2; NDP kinase beta; NDP kinase NBR-A; NDPKA; NDPK-A; NM23; NM23A; NM23-C1; NM23-H1; NM23H1B; nm23-M1; NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 1; Nme1; NME1-1; NME1-NME2 spliced read-through transcript; non-metastatic cells 1, protein (NM23A) expressed in; nucleoside diphosphate kinase A; nucleoside diphosphate kinase A 1; nucleoside diphosphate kinase A 2; nucleoside diphosphate kinase NBR-B; nucleoside-diphosphate kinase 1; nuc
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NME1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4830
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.