missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NMDI14, MedChemExpress

Código de producto. p-200097023
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16450747 50 mg 50 miligramos
16437157 5 mg 5 miligramos
16415326 100 mg 100 miligramos
16404438 10 mg 10 miligramos
16403086 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16450747

Marca: Medchem Express HY111374

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress NMDI14 is a nonsense mediated RNA decay (NMD) inhibitor.

NMDI14 is a nonsense mediated RNA decay (NMD) inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material NMDI14
Forma física Solid
CAS 307519-88-6
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25N3O4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (60.17 mM)
SMILES O=C(C1=C(NC(CC2NC3=C(C=C(C)C(C)=C3)NC2=O)=O)SC(C)=C1C)OCC
Peso molecular (g/mol) 415.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.51
Porcentaje de pureza 95.1%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.