Learn More
Tocris Bioscience™ NMDA
Código de producto. p-4785239
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
18085632 50 mg 50 miligramos
30001055 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 18085632
Marca: Tocris Bioscience™ 0114/50
Selective NMDA agonist
Prototypic NMDA receptor agonist.
Caged version also available (Cat. No 2224).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6384-92-5
Fórmula molecular C5H9NO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NMDA
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Pureza >99%
Peso molecular 147.13