missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ NMB Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Descripción
NMB stimulates smooth muscle contraction in a manner similar to that of bombesin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NMB |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 |
| génica | NMB |
| N.º de referencia del gen | P08949, Q9CR53 |
| Alias de gen | 3110023K12Rik; neuromedin B; neuromedin-B; Neuromedin-B-32; neuromedin-beta; NMB; RGD1562710 |
| Símbolos de los genes | NMB |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?