Learn More
Invitrogen™ NMB Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Código de producto. p-7240902
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17703144 20 μL 20 microlitros
17793134 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17703144
Marca: Invitrogen™ PA5121742
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Rabbit Polyclonal Antibody
NMB stimulates smooth muscle contraction in a manner similar to that of bombesin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno NMB
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica NMB
N.º de referencia del gen P08949, Q9CR53
Alias de gen 3110023K12Rik; neuromedin B; neuromedin-B; Neuromedin-B-32; neuromedin-beta; NMB; RGD1562710
Símbolos de los genes NMB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Ala25-Lys121 (Accession P08949), with N-terminal His and GST Tag.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4828, 68039
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG