missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NMB Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 17703144
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17703144 20 μL 20 microlitros
17793134 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17703144 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5121742

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NMB stimulates smooth muscle contraction in a manner similar to that of bombesin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NMB
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica NMB
N.º de referencia del gen P08949, Q9CR53
Alias de gen 3110023K12Rik; neuromedin B; neuromedin-B; Neuromedin-B-32; neuromedin-beta; NMB; RGD1562710
Símbolos de los genes NMB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Ala25-Lys121 (Accession P08949), with N-terminal His and GST Tag.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4828, 68039
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.