missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ NMB Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA568247
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Predicted to react with Mouse and Rat samples.
NMB stimulates smooth muscle contraction in a manner similar to that of bombesin.
Especificaciones
| NMB | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| NMB | |
| 3110023K12Rik; neuromedin B; neuromedin-B; Neuromedin-B-32; neuromedin-beta; NMB; RGD1562710 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 4828, 499194, 68039 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| P08949, Q9CR53 | |
| NMB | |
| Synthesized peptide derived from human NMB. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido