missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NM23-H2/NME2 Antibody (NME2/6433) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30165513
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30165513 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30165513

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP326977JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NM23-H2/NME2 Monoclonal antibody specifically detects NM23-H2/NME2 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NM23-H2/NME2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NME2/6433
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.13.3, Histidine protein kinase NDKB, MGC2212, NDK B, NDKB, NDPKB, NDPK-B, nm23-H2, non-metastatic cells 2, protein (NM23B) expressed in, nucleoside diphosphate kinase B, protein (NM23) expressed in
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human NM23-H2/NME2 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4831
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.