missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NLRP3 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3H1A7, Proteintech

Código de producto. p-7227452 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17741149 20 μL 20 microlitros
17731149 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17741149

Marca: Proteintech 681021IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NLRP3 Monoclonal antibody specifically detects NLRP3 in Human, Mouse samples. It is validated for IHC, WB, ELISA

Especificaciones

Antígeno NLRP3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3H1A7
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC005123
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114548
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.