Learn More
Thermo Scientific™ [Nle13, Glu14] Motilin, Human, Porcine
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Especie | Human, Porcine |
| Método de purificación | HPLC |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Solid |
| Peso molecular | 2682.10 |
| Tipo de producto | [Nle13, Glu14] Motilin, human, porcine |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Secuencia | Phe-Val-Pro-Ile-Phe-Thr-Tyr-Gly-Glu-Leu-Gln-Arg-Nle-Glu-Glu-Lys-Glu-Arg-Asn-Lys-Gly-Gln |
For Research Use Only