Learn More
NKX2 Monoclonal Antibody (OTI1G2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200016260
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17532203 30 μL 30 microlitros
17512203 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17532203 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA803245S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
NKX2 Monoclonal antibody specifically detects NKX2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno NKX2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RORA
N.º de referencia del gen P35398
Alias de gen AV026640; BCH; BHC; homeobox protein NK-2 homolog A; Homeobox protein Nkx-2.1; NK-2; NK2 homeobox 1; NK-2 homolog A; NKX2.1; Nkx-2.1; NKX2-1; NKX2A; NMTC1; RNA polymerase I transcription termination factor; T/EBP; TEBP; Thyroid nuclear factor 1; thyroid transcription factor 1; thyroid transcription factor 1 TTF-1 NK-2; thyroid transcription factor 1-like; thyroid-specific enhancer-binding protein; tinman; TITF1; TTF1; TTF-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 98-345 of human RORA produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6095
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1