Learn More
NKX2.2 Mouse, Clone: NX2/1524, enQuireBio™
Código de producto. p-7156151
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15940588 20 μg 20 microgramos
15950588 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15940588
Marca: EnquireBio 4821MSM4P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno NKX2.2
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon NX2/1524
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen XP_006723629
Símbolos de los genes NKX2-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant NKX2.2 protein fragment (aa1-119)
Peso molecular del antígeno 40-50kDa
Control positivo Pancreas or Ewing s sarcoma
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4821
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ