missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKG2A/C/E Rat anti-Mouse, BUV563, Clone: 20d5, BD Biosciences™

Código de producto. 17298284
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17298284 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17298284

Proveedor: BD Biosciences 741339

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

NKG2A/C/E Monoclonal antibody specifically detects NKG2A/C/E in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKG2A/C/E
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 20d5
Conjugado Brilliant Ultraviolet 563
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen NKG2A/NKG2C/NKG2E; Klrc1/Klrc2/Klrc3; CD159a/CD159c/CD159e; CD159
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse CD94 and NKG2A Transfected Cell Line
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV563 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.