missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NKAPL Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16551302
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16551302 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16551302

Marca: Invitrogen™ PA598478

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NKAPL Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

The function of NKAPL remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NKAPL
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.16 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica NKAPL
N.º de referencia del gen Q5M9Q1
Alias de gen bA424I5.1; C6orf194; NFKB activating protein like; NFKB activating protein-like; NKAPL; NKAP-like protein
Símbolos de los genes NKAPL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide sequence from Human NKAP-like protein (114-123AA).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 222698
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.