missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NK1.1 (CD161) Mouse, anti-Mouse, FITC, Clone: PK136, STEMCELL Technologies

Código de producto. 17117631
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17117631 25 μg 25 microgramos
17127631 100 μg 100 microgramos
17199011 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17117631

Marca: Stemcell Technologies 1000464

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

  • The PK136 antibody reacts with murine NK1.1 (CD161), an ∼80 kDa homodimeric type 2 transmembrane glycoprotein and C-type lectin receptor expressed on NK cells, NK-T cells, and rare subsets of T cells and monocytes in select strains of mice
  • NK1.1 is encoded by the Klrb1b and Klrb1c genes, which specify CD161b and CD161c polypeptides, respectively
  • CD161b is expressed only by Swiss NIH and SJL mice, and CD161c by certain strains such as C57BL, FVB/N, and NZB (but not A, AKR, BALB/c, CBA/J, C3H, C57BR, C58, DBA/1, DBA/2, NOD, SJL, or 129)
  • NK1.1 has functional roles in modulating several processes, including the activation and proliferation of NK cells, induction of interferon-γ production, and release of cytotoxic granules
  • Its expression on the cell surface is specifically upregulated by IL-12
  • For detection of NK cells in NK1.1- strains, Anti-Mouse CD49b Antibody, Clone DX5 (Catalog #60020) is recommended
  • DX5 recognizes CD49b (integrin α2), another commonly used NK cell marker

Especificaciones

Antígeno NK1.1 (CD161)
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon PK136
Conjugado FITC
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Tipo de célula NK Cells
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.