missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NK-1.1 Mouse anti-Mouse, PE, Clone: PK136, BD

Código de producto. p-7092788
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
0.2 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15840719 25 μg cada uno
15878898 0.1 mg cada uno
15867048 0.2 mg cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15840719

Marca: BD Biosciences 561046

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

In the mouse, at least three members of the Klrb (Killer cell lectin-like ; formerly NKR-P1) gene family have been identified (Klrb1a/NKR-P1A, Klrb1b/NKR-P1B, and Klrb1c/NKR-P1C); but in the human gene family, a single homologue has been designated KLRB1, NKR-P1A, or CD161. The KLRB1/NKR-P1 family of proteins are type-II-transmembrane C-type lectin receptors. KLRB1C/NKR-P1C activates NK-cell cytotoxicity, while KLRB1B/NKR-P1B functions as an inhibitory receptor. KLRB1B/NKR-P1B protein has intracellular Immunoreceptor Tyrosine-based Inhibitory Motif (ITIM), while KLRB1C/NKR-P1C lacks ITIM and activates via association with Fc Receptor γchain. Strikingly, KLRB1B/NKR-P1B and KLRB1C/NKR-P1C share 96% amino acid sequence identity in their extracellular C-type lectin domains. The PK136 antibody reacts with the NK-1.1 surface antigen (CD161c) encoded by the Klrb1c/NKR-P1C gene expressed on natural killer (NK) cells in selected strains of mice (eg, C57BL, FVB/N, NZB, but not A, AKR, BALB/c, CBA/J, C3H, C57BR, C58, DBA/1, DBA/2, NOD, SJL, 129) and the CD161b antigen encoded by the Klrb1b/NKR-P1B gene expressed only on Swiss NIH and SJL mice, but not on C57BL/6. Expression of KLRB1C/NKR-P1C protein is correlated with the ability to lyse tumor cells in vitro and to mediate rejection of bone marrow allografts. The NK-1.1 marker is useful in defining NK cells; however, the antigen is also expressed on a rare, specialized population of T lymphocytes (NK-T cells) and some cultured monocytes. Plate-bound PK136 mAb, in combination with low concentrations of IL-2, induces proliferation of a subset of NK cells.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NK-1.1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PK136
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado PE
Descripción Klrb1b, CD161b, Nkrp1b; Klrb1c, CD161c, NK1.1, Nkrp1c
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse NK-1+ Spleen and Bone Marrow Cells
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.