Learn More
NK-1.1 Mouse anti-Mouse, APC, Clone: PK136, BD
Código de producto. 15876348
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15876348 0.1 mg cada uno
15840789 25 μg cada uno
2 options
Código de producto. 15876348
Marca: BD Biosciences 550627
Mouse Monoclonal Antibody
In the mouse, at least three members of the Klrb (Killer cell lectin-like receptor, subfamily b; formerly NKR-P1) gene family have been identified (Klrb1a/NKR-P1A, Klrb1b/NKR-P1B, and Klrb1c/NKR-P1C); but in the human gene family, a single homologue has b
Host Species: Mouse
Clone: PK136
Isotype: IgG2a κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Mouse NK-1+ Spleen and Bone Marrow
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NK-1.1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PK136
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado APC
Descripción Klrb1b, CD161b, Nkrp1b; Klrb1c, CD161c, NK1.1, Nkrp1c
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse NK-1+ Spleen and Bone Marrow
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only.