Learn More
Ansell Guantes con revestimiento de nitrilo de alta resistencia NITROTOUGH™ N630 con refuerzo - Puño de estilo manopla
Tienda Ansell ProductosDescription
- El revestimiento de nitrilo cubre los dedos y los nudillos para crear una barrera eficaz contra el aceite y la grasa
- Revestimiento interior de felpa de algodón interbloqueo 100 % para mayor comodidad
- Más fuertes y flexibles que el PVC
Specifications
Specifications
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 6 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Azul |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Específico |
| Tamaño | 10 |
| Norma EN388 | 4221B |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje de automoción y fabricación de metales |
| Guantes con puño de color | Natural |
| Show More |