Learn More
Ansell Guantes repelentes al aceite para trabajos de intensidad media NITROTOUGH™ N250Y
Código de producto. p-7215029 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16865310 7 12 pares
16875310 8 12 pares
16885310 9 12 pares
16895310 10 12 pares
16805320 11 12 pares
5 options
Código de producto. 16865310
Marca: Ansell C261070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El revestimiento de nitrilo por todo el guante proporciona un alto nivel de repelencia de aceite, mientras que la muñeca de punto elástico garantiza un ajuste seguro.
  • El revestimiento de nitrilo proporciona repelencia al aceite en la palma y el dorso de la mano
  • La muñeca de punto elástico garantiza un ajuste seguro
  • Cómodo y flexible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Nitrilo
Color Amarillo
Tamaño 7
Norma EN388 4111A
Para utilizar con (aplicación) Montaje, mantenimiento general, fabricación de metales y control de calidad
Guantes con puño de color Natural
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento 100 % algodón
Serie N250Y